Fontos dokumentumok
915343
Maleimide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 10,000
Szinonimák:
Maleimide PEG-PCL diblock copolymer, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PCL average Mn 10,000 (by NMR)
PCL average Mn 10,000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000
szín
off-white to yellow
PDI
≤1.4 (by GPC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)