Fontos dokumentumok
907766
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Nano
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano is a polymer stabilizer.
Alkalmazás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Nano can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917796, 918881).
Jogi információk
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)