Merck
88723
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
Szinonimák:
(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1R)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H44FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
594.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
crystals
optikai tisztaság
ee: ≥99%
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWOOIDCKLIQAJV-KHZPMNTOSA-N
Általános leírás
sold in collaboration with Solvias AG
Alkalmazás
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine can be used as a ligand:
  • To prepare iridium metal complex (IrIJOSIPHOS), which is used as a catalyst in the asymmetric hydrogenation of 2-phenylquinoxaline.
  • In the preparation of natural products by asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to α-substituted cyclic alkenones.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalytic enantioselective conjugate addition en route to paxilline indoloterpenoids
Schatz DJ, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3361-3365 (2019)
Additive effects of amines on asymmetric hydrogenation of quinoxalines catalyzed by chiral iridium complexes
Nagano T, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11578-11592 (2012)