Fontos dokumentumok
799041
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(L-lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
Szinonimák:
PEG-PLGA, PEG-b-PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
összetétel
lactide:glycolide 50:50
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.