Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2ClNOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
47-52 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)