Merck
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H26N2O6Pd2S2
Molekulatömeg:
739.46
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)