Fontos dokumentumok
740497
Methyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[(Dodecylthio)thioxomethyl]thio]-2-methylpropanoic acid methyl ester
Teszt
97% (HPLC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.517
sűrűség
1.008 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2S3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-17(21)23-18(2,3)16(19)20-4/h5-15H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHWLEOYMZVCNBC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.