Merck
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
97%
Szinonimák:
4-Morpholinobenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
284-289 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)