Fontos dokumentumok
679453
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Szinonimák:
α-Bromo-o-tolueneboronic acid, o-Boronobenzyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
mp
158-162 °C
Minőségi szint
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Boronic acid-functionalized benzyl viologen (o-BBV) from 4,4′-bipyridine. o-BBV finds its application as a chemosensor to sense glucose in aqueous water.
- 2-(azidomethyl)phenylboronic acid, which is further employed in the preparation of isoquinoline derivatives.
- Aryl boronic acid derivatives as fluorescent probe for hydrogen peroxide detection.
- Studies of carbon-boron bond cleavage of phenylboronate-pendant cyclen
- Development of a sensory system to detect glucose or other monosaccharides and hydroxycarboxylates
- Synthesis of boronated triaryl and tetraaryl phosphonium salts used in cytotoxicity studies
- Colorimetry and fluorometry mercury determination with chemosensors composed of rhodamine and boronic acid groups
- Synthesis of imidazolium-containing boronic acids used as fluoride ion sensors
- Reactions with adenine for molecules with antiinflammatory antitumor activities
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?