Merck
676004
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3′-bipyridine
97%
Szinonimák:
(R)-Xylyl-P-Phos
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H50N2O4P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
756.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
190-194 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.
Jogi információk
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5886182 and any patents arising therefrom apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
Cikkek
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.