Merck
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridinecarboxylic acid
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-picolinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.26
Beilstein:
9049382
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)