Merck
65671
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
Szinonimák:
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene, Walphos SL-W001-2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H32F12FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
930.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
optikai tisztaság
ee: ≥99%
funkcionális csoport
fluoro
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKNKYBWIZNAXBY-WLOLSGMKSA-N
Általános leírás
The product is an air-stable and non-hygroscopic Solvias chiral phosphine ligand.
Alkalmazás
Walphos SL-W001-2, in the presence of a ruthenium catalyst may be used as a ligand in the following processes:
  • Asymmetric hydrogenation of IPCA-D, a cinnamic acid derivative.
  • Addition of 3,5-difluorophenylketimine to 4-methoxyphenylboronic acid to form the corresponding tertiary substituted cyclic sulfamate derivative with high enantioselctivity.2
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
sold in collaboration with Solvias AG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective Rh (I)-catalyzed addition of arylboronic acids to cyclic ketimines.
Kong J, et al.
Organic Letters, 17(22), 5520-5523 (2015)
Afrooz Zirakzadeh et al.
Organometallics, 33(8), 1945-1952 (2014-05-06)
Two representative Walphos analogues with an achiral 2,2″-biferrocenediyl backbone were synthesized. These diphosphine ligands were tested in the rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of several alkenes and in the ruthenium-catalyzed hydrogenation of two ketones. The results were compared with those previously obtained