Merck
612863
Supelco
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)3PO
Molekulatömeg:
326.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
NMR reference standard
analytical standard
Minőségi szint
koncentráció
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
8 mm × 8 in.
Formátum
single component solution
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
31P sensitivity
Mennyiség
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)