Merck
59539
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.18
Beilstein:
1280797
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
bp
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
46-50 °C
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
ketal
SMILES string
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Alkalmazás
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol can be used:
  • As a key intermediate for the preparation of (6Z)-cis-9S,10R-epoxy-nonadecene, a female sex pheromone of elm spanworm.
  • To prepare a chiral diphosphite ligand by reacting with phosphorochloridite using excess of NEt3. 
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of chiral alkenyl epoxides: the sex pheromone of the elm spanworm Ennomus subsignaria (Hubner)(Lepidoptera: Geometridae)
MaGee DI, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5329-5338 (2011)
Modular chiral diphosphite derived from l-tartaric acid. Applications in metal-catalyzed asymmetric reactions
Rosas-Hern'andez A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 328(1-2), 68-75 (2010)