Merck
593400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H2(F)(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
95-99 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)