Merck
546968
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)