Merck
499226
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
2.0-3.0 mmol loading
részecskeméret
70-90 mesh
funkcionális csoport
alcohol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)