Fontos dokumentumok
326380
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.99%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.99%
form
foil
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.1 mm
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.