Merck
244694
Sigma-Aldrich
Silver cyanate
99%
Szinonimák:
Cyanic acid silver(1+) salt, Silver(1+) cyanate
About This Item
Lineáris képlet:
AgOCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.89
Beilstein:
3655040
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder and chunks
szennyeződések
≤1.0% Insoluble matter ( C=2% in 10% HNO3)
sűrűség
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag]OC#N
InChI
1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWBPIWPCOSHWCK-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.