Fontos dokumentumok
224081
Chlorohydroquinone
technical grade, 85%
Szinonimák:
2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Teszt
85%
bp
263 °C (lit.)
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?