Merck
1.06705
Supelco
Ninhydrin spray solution
for thin-layer chromatography
Szinonimák:
Ninhydrin Reagent Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
gőznyomás
42.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C (2-Propanol)
robbanási határérték
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
mp
-89.5 °C (2-Propanol)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C (2-Propanol)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Analízis megjegyzés
Application test: passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Lobbanási pont (C)
12 °C - (2-Propanol)
Protocols
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.