A várakozásnak vége
A Milliflex® Rapid System felgyorsítja a mikrobiológiai minőségellenőrzést
GYORSÍTHATJA MEG A MIKROBIAI MINŐSÉGI Vizsgálatokat egy bizonyítottan gyors mikrobiológiai módszerrel
Milliflex® Rapid System 2.0 egy automatizált rendszer a szennyező mikroorganizmusok gyors és pontos kimutatására. A gyors sterilitási, biológiai terheltségi, folyamat közbeni és termékfelszabadítási vizsgálatokra alkalmas Milliflex® Rapid System 2.0 számos új funkcióval rendelkezik, de továbbra is ugyanazon a bevált ATP-biolumineszcens technológián alapul, és ugyanazt a teljesítményt nyújtja. Készen áll arra, hogy gyorsabban kapja meg mikrobiológiai eredményeit?
Nézze meg a munkafolyamatról szóló videót, hogy megtudja, hogyan gyorsíthatja fel az eredményig tartó időt a Milliflex® Rapid system 2.0 segítségével.
Főbb előnyök:
- Megszokottan gyors és reprodukálható eredmények
- A hagyományos membránszűrési vagy öntőlemezes módszerekhez képest akár négyszer gyorsabb eredmények
- A CFU-számok korrelálnak a hagyományos módszerek eredményeivel /li>
- Az adatok integritása a 21 CFR 11. részének megfelelő szoftvernek köszönhetően
- Egyszerű kezelés és validálás
Kibővített szolgáltatási kínálat, beleértve a validálási támogatást
További információért Lépjen kapcsolatba velünk, tekintse meg related products, vagy fedezze fel related resources.
Tekintse meg webináriumunkat, hogy szakértőinktől megtudja, milyen előnyökkel járhat az új gyors mikrobiális kimutatási platform használata.
Néhány egyszerű lépés a mikrobiológiai vizsgálati munkafolyamat felgyorsításához
1. lépés: Membrán alapú mintaelőkészítés
2. lépés: Optimalizált reagens permetezés
3. lépés: Automatizált mikroorganizmus-számlálás
Kapcsolódó források
- Datasheet: Milliflex® Rapid System 2.0
The Milliflex® Rapid System 2.0 is an automated solution for the rapid detection, imaging, and quantification of viable microbial contaminants in filterable samples throughout the manufacturing process.
- Datasheet: Milliflex® Rapid AutoSpray Station
Faster results help to improve process control and product yield, and thus the timely release of end products to market.
- Webinar: The Route to Faster Microbial QC with the Milliflex® Rapid System 2.0
Join experts in a webinar on rapid microbial detection. Learn about our new platform and its benefits in just 45 minutes.
- Article: Screen Cell-Based Immunotherapeutics for Microbial Contaminants Using the Milliflex® Rapid System
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.