Merck
河流中的铵
使用靛酚蓝的光度测定法
两位科学家正在测定河水水质。
简介
铵含量是水质检测中的一个关键参数,因为如果它的含量过高会对海洋生态系统产生不利影响。这会引起的一个主要问题是富营养化,即植物和藻类的过度生长。1 因此,测定河流中的铵对于维持水环境十分重要。在本应用说明中,我们描述了使用Spectroquant® 光度测定系统和铵测试试剂盒定量测定河流中的铵含量。
产品列表
Loading
实验方法
铵态氮 (NH4-N) 部分以铵离子形式存在,部分以氮形式存在。两种形态之间存在pH依赖性平衡。在强碱溶液中,铵态氮几乎全部以铵形式存在,它可以与次氯酸根反应生成单氯胺。该产物又会与取代苯酚形成蓝色吲哚酚衍生物,该衍生物可通过光度法测定。由于空白试剂的固有黄色,测量溶液会由黄绿色变为绿色。
此方法类似于EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, 和 DIN 38406-5。
试剂、仪器和材料
检测试剂盒
此分析需要使用以下检测试剂盒之一
  • 氨氮预装管测试盒:光度法,0.010 - 2.000 mg/l NH4-N; 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14739)
  • 氨氮预装管测试盒:光度法,0.20 - 8.00 mg/l NH4-N; 0.26 - 10.30 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14558)
  • 氨氮预装管测试盒:光度法,0.5 - 16.0 mg/l NH4-N; 0.6 - 20.6 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14544)*
  • 氨氮预装管测试盒:光度法,4.0 - 80.0 mg/l NH4-N; 5.2 - 103.0 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14559)
  • 铵测试法:光度法,0.010 - 3.00 mg/l NH4-N; 0.013 – 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14752)
  • 铵测试法:光度法,2.0 - 150 mg/l NH4-N; 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.00683)
*与Move 100不兼容
仪器
此分析需要使用以下仪器之一
  • Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 (173016)
  • Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 (173017)
  • Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 (173018)
  • Spectroquant® 光度计 NOVA 60A (1.09752)**
  • Spectroquant® 色度计 Move 100 (1.73632)
** 本分析适用于 Nova 60A 和所有旧 Nova 仪器 (Nova 30 or Nova 60)
产品列表
  • 矩形比色管10 mm (1.14946) 和/或
  • 矩形比色管20 mm (1.14947) 和/或
  • 矩形比色管50 mm (1.14944)
样品制备
浑浊样品在测定前必须过滤。
分析方法
用上述测试试剂盒进行测定。
计算
铵含量以 mg/l NH4-N为单位 = 分析值以 mg/l NH4-N为单位
参考文献
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002