主要文件
1.09752
Supelco
光电比色计
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115311
技術
photometry: suitable
品質等級
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
儲存溫度
2-30°C
一般說明
NOVA 60 A Spectroquant®
可轻松实现高测量质量。Spectroquant NOVA 60 A 便利性高,而尺寸小。借助集成的(充电)电池组和坚固的设计,这款紧凑型光电比色计可在任何地方满足您的需求。
Spectroquant NOVA 60 A 在阵列技术中使用 12 个滤光片,可以覆盖我们的 Spectroquant 测试试剂盒所使用的最重要的分析波长。此外,Spectroquant 测试的集成条形码读取功能可自动识别比色皿尺寸、方法参数并计算结果,即使没有进行过多的培训也可确保获得可重复且准确的结果。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
分步法描述了使用Spectroquant® 检测试剂盒和光度计通过光度法精确和定量分析污水中的硝酸盐。
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
实验方案
用酞衍生物进行光度法测定
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
查看所有结果
相关内容
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.