产品名称
氨氮预装管测试盒, photometric, 0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
ammonium
测量范围
0.010-2.000 mg/L (NH4-N)
0.013-2.571 mg/L (NH4+)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Indophenol blue)
储存温度
15-25°C
一般描述
该方法符合ISO 23695标准,该标准规范了对这种重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法还类似于EPA 350.1、APHA 4500-NH3 F、ISO 7150-1和DIN 38406-5。
该Spectroquant® Ammonium Cell Test可对废水、地下水、地表水和海水中的铵态氮进行无氰定量分析。通常,铵盐会从施肥的农业地区的径流进入水源,而铵盐含量升高是粪便污染的重要指标。
其他应用领域是食品&饮料(例如乳清)以及环境和农业样品(例如土壤)的分析。
Spectroquant®测试预装试剂随附预装的16 mm圆形比色皿以及所有必要的试剂,可根据提供的说明书中进行分析。
所有Spectroquant® 反应池和试剂测试套件都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
其他客户在看
实验方案
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.