Merck
主页光度法和反射法分析方法:废水中的铝(总量)
分析方法:废水中的铝(总量)
仪器和试剂:
货号173016  Spectroquant® VIS 分光光度计 Prove 100 或
货号173017  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 300 或
货号173018  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 600 或
货号109748  Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号109751  Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号173632  Spectroquant® 色度计 Move 100
货号114946  矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947  矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944  矩形比色管 50 mm 和/或
货号100594  Spectroquant® 铝预装管测试盒
货号114825  Spectroquant® 铝测试盒
货号100317  37 %盐酸,分析级
货号109137  氢氧化钠溶液 1 mol/l
货号109535  通用指示剂试纸 pH 0 - 14
货号116754  水,分析级
制备:
在玻璃烧杯中放入 25 ml 样品、5ml 37% 盐酸、2.5 ml 65% 硝酸,混合并煮沸 1 小时。在操作过程中,用表玻璃盖住烧杯。将残留物溶解在分析级水中,转移到 25 ml 容量瓶中。用分析级水补足之前,用通用指示剂试纸 pH 0 - 14 检查 pH 值。最佳 pH 范围为 3 ~ 10,必要时可用 1 mol/l 氢氧化钠调节。然后补足至标记,混合均匀。
分析:
使用上述测试试剂盒测定。
计算方法:
铝(总量)含量,mg/l Al = 分析值,mg/l Al x 2