主要文件
1.00683
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铵测试, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 100 tests
特殊分析物
ammonium
测量范围
2.0-150 mg/L (NH4-N)
2.4-193 mg/L (NH3)
2.6-193 mg/L (NH4+)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Indophenol blue)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,2.0 - 150 mg/L (NH4-N),2.6 - 193 mg/L (NH4+),Spectroquant®
该方法类似于 EPA 350.1,APHA 4500-NH3 F,ISO 7150-1 和 DIN 38406-5。
该 Spectroquant® Ammonium Reagent Test(铵测试)可对废水、地下水、地表水和海水中的铵进行无氰定量分析。通常,铵盐会从施肥的农业地区的径流进入水源,而铵盐含量升高是粪便污染的重要指标。
还可用于食品&饮料分析及环境和农业样品(例如土壤)的分析。
Spectroquant®Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
实验方案
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
查看所有结果