Merck
主页光度法和反射法分析方法:石灰石中的铝(总量)
分析方法:石灰石中的铝(总量)
仪器和试剂:
货号173016  Spectroquant® VIS 分光光度计 Prove 100 或
货号173017  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 300 或
货号173018  Spectroquant® UV/VIS 分光光度计 Prove 600 或
货号109748  Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号109751  Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号173632  Spectroquant® 色度计 Move 100
货号114946  矩形比色管 10 mm 和/或
货号114947  矩形比色管 20 mm 和/或
货号114944  矩形比色管 50 mm 和/或
货号100594  Spectroquant® 铝预装管测试盒
货号114825  Spectroquant® 铝测试盒
货号100317  37%盐酸,分析级
货号106495  氢氧化钠,分析级
货号116754  水,分析级
样品制备:
在镍坩埚中,将约 100 mg 粉状样品材料与 8 粒氢氧化钠 (1.5 g) 混合。用燃气灶将带盖坩埚加热 30 分钟,直至微红。冷却后,将坩埚内容物溶于水中。为此,将带盖的坩埚放入烧杯中,在水浴槽上用 30 - 50 ml 分析级水加热,直至熔融物质溶解。超声波处理可加速溶解。用 37% 盐酸将溶液调整至 pH 值 3 - 4,定量转移到 200 ml 容量瓶中,用分析级水补足体积并混合均匀。
分析:
使用上述测试试剂盒测定。
计算:
材料