主要文件
1.14559
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氨氮预装管测试盒, photometric, 4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
ammonium
测量范围
4.0-80.0 mg/L (NH4-N)
5.2-103.0 mg/L (NH4+)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Indophenol blue)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:分光光度法,4.0 - 80.0 mg/L(NH4-N)、5.2 - 103.0 mg/L(NH4+)、Spectroquant®
该方法符合ISO 23695标准,该标准规范了对这种重要参数使用“小规模密封管方法”。该方法还类似于EPA 350.1、APHA 4500-NH3 F、ISO 7150-1和DIN 38406-5。
该Spectroquant® Ammonium Cell Test可对废水、地下水、地表水和海水中的铵态氮进行无氰定量分析。通常,铵作为施肥的农业区的径流进入水源中,水平的上升是重要的粪便污染指标。
其他应用领域是食品&饮料以及环境和农业样品(如土壤)的分析。
Spectroquant®反应池测试随附预装的16 mm圆形比色皿以及所有必要的试剂,可根据提供的说明书进行分析。
所有Spectroquant® 反应池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含必要信息,例如批号、失效日期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
实验方案
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
分步操作说明:使用Spectroquant®测试试剂盒和分光光度计通过光度法测定河流中的铵离子。
查看所有结果