product name
溴酚蓝,
包裝
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
mp
273 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI 密鑰
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For laboratory use only
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门