生物来源
bovine
质量水平
方案
≥98.5%
表单
lyophilized
分子量
Mr =68 kDa
包装
pkg of 1 kg (10735108001)
pkg of 100 g (10735086001)
pkg of 50 g (10735078001)
pkg of 500 g (10735094001)
制造商/商品名称
Roche
来源
New Zealand origin
技术
ELISA: suitable
Southern blotting: suitable
western blot: suitable
杂质
<0.0003 Lithium (Flame photometry)
<0.001 Iron (bathophenanthraline)
<0.002 P (inorganic)
<0.003 Heavy metals (as Pb)
<0.003 Magnesium (xylidyl blue)
<0.005 Glycerol (enzyme)
<0.006 potassium (Flame photometry)
<0.02 Calcium ( o-cresolphthalein)
<0.05 glucose (enzyme)
<0.1 L-lactate
<0.15 chloride (mercurom)
<0.5 Sodium (flame photometry)
<100 microorganisms (organism/g)
<5 water
吸附
≤0.4 at 550 nm
UniProt登记号
异质活性
Microorganisms <100 (Organism/g)
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 稳定剂,可防止酶和其它蛋白质的蛋白水解和变性,特别是当蛋白质以低浓度存在时。
- 免疫化学、生物化学、细胞生物学或分子生物学中的缓冲液成分
- 还原剂
- 用于 ELISA、Southern 印迹和蛋白质印迹中饱和蛋白质结合位点的蛋白质阻断剂
- 需要添加蛋白质的培养基的补充剂
- 载体蛋白
- 凝胶电泳和蛋白质测定中的标准蛋白质
质量
污染物:<0.5% Na(火焰光度法)、<0.006% K(火焰光度法)、<0.0003% Li(火焰光度法)、<0.02% Ca(邻甲酚酞)、<0.003% Mg(二甲苯胺蓝)、<0.003% 重金属(以 Pb 计)、 <0.001% Fe(向红菲咯啉)、<0.002% Pi、<0.05% 葡萄糖(酶)、<0.005% 甘油(酶)、<0.025% L-乳酸(酶)
制备说明
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.