主要文件
1.07233
Supelco
酚酞
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
酚酞
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14O4
CAS号:
分子量:
318.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171502
酶委員會索引編號:
201-004-7
NACRES:
NA.21
产品名称
酚酞, indicator ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
蒸汽壓力
<0.00001 Pa ( 50 °C)
形狀
solid
損耗
≤1% loss on drying, 105°C
顏色
white to yellow-white
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
mp
263.7 °C
密度
1.296 g/cm3 at 20 °C
體積密度
350‑450 kg/m3
λmax
551-554 nm (buffer pH 9.8)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI 密鑰
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 溶胶-凝胶涂层中的酚酞对低碳钢腐蚀的传感和抑制效果:研究详细考察了酚酞和百里酚蓝在溶胶-凝胶涂层中的应用,证明它们在低碳钢表面的腐蚀抑制和传感的有效性(Patra et al., 2024).
  • 基于聚苯砜和Cardo碎片的高渗透超滤膜:本文讨论了含有酚酞的先进超滤膜的开发,研究提高了膜的渗透性和过滤效率(Raeva et al., 2024).
  • 用于测定 Zn(2+) 和 PO(4)(3-)的荧光双传感器: 利用酚酞的双传感器系统的研究,该传感器用于检测各种环境和生物样品中的锌和磷酸根离子,并采用了荧光信号(Samanta et al., 2024).
分析報告
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
外观:白色至黄白色粉末
酒精溶液的澄清度(10 g/l乙醇):通过测试
吸收最大值λmax.(缓冲液pH 9.8):551 - 554 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.01 g/l;缓冲液pH 9.8;以干燥物质计算):700 - 750
转换范围:pH 8.2 - pH 9.8 几乎无色-红紫色
转换范围(根据ACS):通过测试
转换间隔(根据Reag.Ph Eur):通过测试
干燥失重(105 °C): ≤ 1 %
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.