主要文件
1.03026
Supelco
溴百里酚蓝
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
溴百里酚蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H28Br2O5S
CAS号:
分子量:
624.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171502
EC索引号:
200-971-2
NACRES:
NB.21
产品名称
溴百里酚蓝, indicator ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
缺失
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
堆积密度
450 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)C(C)C)O)Br)C)c2c(c(c(c(c2)C(C)C)O)Br)C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChI key
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 基于溴百里酚蓝锚定几丁质的新型pH响应指示膜用于虾鲜度监测: 这项研究提出了创新的pH敏感膜,将溴百里酚蓝结合到几丁质中,旨在跟踪虾的腐败。这些薄膜在实时场景中的开发和测试为监测海鲜新鲜度提供了一种可行的方法,确保食品分销链中的质量控制(Yang等人,2023年)。
分析说明
转换范围:pH 5.8 - pH 7.6 黄色-蓝色
溶液外观:通过检测
干燥失重(110 °C): ≤ 3
转换范围(根据ACS):通过测试
灵敏度测试:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3