产品名称
apHera ™ NH 2 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L82
产品线
apHera™
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera™
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
基质
polymeric
基质活性基团
amino phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Amino apHera™色谱柱特性
- 高效的碳水化合物分析
- 适用于碱性条件/两性检测
- 单至寡糖的高选择性
- pH范围2-13
- 300埃孔径
- 保留稳定、可预测
- 色谱柱寿命长
法律信息
商品
The apHera NH2 polymeric column is an excellent choice for the separation of closely-related polar analytes such as simple sugars using HILIC chromatography.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
使用 HPLC 和 SPE 的离子交换聚合物基颗粒测定燕麦片和婴儿谷物中的草甘膦及相关化合物。获得低水平的检测结果。