产品名称
apHera™ C4 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
apHera™
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera™
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
基质
polymeric
基质活性基团
C4 (butyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
apHera™反向柱专用于整合二氧化硅和聚苯乙烯柱的优越性,而规避两者的缺点。这是通过使用乙烯醇共聚物基质实现的,即使在高碳负荷下也能保持表面润湿。这种多孔结构的平均孔径足够大,可以为小分子分析物、肽和小分子蛋白提供理想的结果。这些色谱柱在使用有机溶剂时的分离效率与硅胶柱相当,但在使用缓冲碱性溶液时的分离效率远远大于硅胶柱。它最重要的特征之一是烷基化碱基的逻辑洗脱顺序,其中保留随链长增加而成比例增加。
apHera™反向柱的特点
apHera™反向柱的特点
- 稳定的乙烯基共聚物基质
- 稳定的pH范围:2-12
- 孔径300埃
- 在所有有机溶剂中均保持稳定
- 扩展应用:肽,蛋白质
- 有效分离任何碱性物质
- 适用于洗涤和碱性溶液
法律信息
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC