Merck
56400AST
Supelco
apHera NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2 mm, HPLC Column
别名:
氨基功能化HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
apHera NH 2 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L82
产品线
apHera
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 2 mm
基质
polymeric
基质活性基团
amino phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
apHera氨基柱是基于专为分离单糖和寡糖而优化的共价键合多胺。单糖、二糖、三糖的洗脱顺序显示出锁着乙腈浓度增加的洗脱体积增加,以及酸性和碱性洗脱液的完全稳定性。小而坚固的PVA共聚物珠可提供机械和化学强度以及较高的柱效率。基于二氧化硅的常规折射柱并没有显示出长的柱寿命,可能是由于碱性氨基对二氧化硅颗粒的水解。由于Supelco使用了一种可兼容强碱性的聚合物,因而消除了这些问题。 稳定的保留时间和长的色谱柱寿命也是色谱柱的特征。
Amino apHera色谱柱特性
  • 高效的碳水化合物分析
  • 适用于碱性条件/两性检测
  • 单至寡糖的高选择性
  • pH范围2-13
  • 300埃孔径
  • 保留稳定、可预测
  • 色谱柱寿命长
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Khin Than Myint et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7766-7772 (2009-08-26)
We have developed a practical method for the comprehensive analysis of polar anionic metabolites in biological samples with the use of a nano-LC/MS system. A polyamine-bonded polymer-based apHera NH2 column, which is compatible with ammonium carbonate buffer, effectively retained anionic
Marine de Person et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 174-181 (2005-07-26)
A new procedure based on hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry (ionisation process by pneumatically assisted electrospray in negative ion mode), is developed and validated for the simultaneous determination of underivatised taurine and methionine in beverages rich in
实验方案
Protocol for LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column