产品名称
TSKgel® SWXL 色谱柱, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 08541
参数
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 7.8 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
diol phase
粒径
5 μm
孔径
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析色谱柱
应用
抗体
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持