物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
组成
bed A, 500 mg (Supelclean™ ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean™ LC-SAX SPE)
bed C, 500 mg (Supelclean™ PSA SPE)
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
12 mL
基质活性基团
PSA phase
SAX phase
carbon phase
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
reversed phase
一般描述
样品基质相容性:有机或含水溶液
- 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)、SAX(中层)和 PSA(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的三层固相萃取管
- 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
- ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
- Supelclean PSA 对于脂肪酸、有机酸以及某些极性色素和糖类具有强亲和性和高容量。
- Supelclean SAX 提供附加的离子交换能力,用于去除在气相色谱分析时可导致离子抑制或富集的基质组分。
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.