一般描述
石墨化无孔碳
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
- 表面积:100m2/g;粒度:120/400 目
- 当在反相条件下使用时对于非极性和极性基质中的有机极性和非极性化合物都具有极强的亲和性
- 碳表面包含六角环状结构,位于石墨层之间并将其连接起来
- 该碳相的无孔性质使其可以快速处理,吸附时不需要分析物扩散到固相微孔中
- 独立的研究人员已经发现,ENVI-Carb 对于来自包括地下水、水果和蔬菜等各种基质中的 200 多种杀虫剂的快速样品制备极其有用
应用
- 实现最佳平衡:调整新兴光伏碳电极的电气和光学性能:研究探讨了甲苯在提高碳基电极性能方面的应用,证明了光伏应用的电学和光学性能得到显著改善(Gul et al., 2024)。
- 硫醇配位软化液态金属颗粒,提高按需电导率:这项研究重点介绍了甲苯在液态金属颗粒合成中的作用,这些颗粒经优化可增强柔性电子产品的电导率,表明甲苯在先进制造技术中具有广泛应用(Muller et al., 2024)。
- 使用高度水稳定性羊毛角蛋白/CsPbBr(3)纳米晶体作为便携式胺响应荧光测试条,用于现场视觉检测食品新鲜度:甲苯的特性在食品安全应用的创新材料合成中得到充分利用,展示了其在创建灵敏可靠的检测系统方面的重要性(Sun et al., 2024)。
法律信息
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.