主要文件
52738-U
Supelco
Supelclean PSA 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
别名:
PSA SPE 材料(一级二级胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
agency
suitable for GB 5009.253-2016
品質等級
產品線
Supelclean
特點
endcapped
包裝
pkg of 100 g
標籤範圍
8.4% C
3.3% N loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
500 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 2.35 μmol/m2
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
ethylenediamine-N-propy bonding
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
容量
0.98-1.05 meq/g capacity
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
normal phase
一般說明
助留机理:正相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 聚合键合的乙二胺-N-丙基相,同时含有伯胺和仲胺。
  • pKa 为 10.1 和 10.9 的弱阴离子交换剂
  • 就选择性而言,与氨丙基固相萃取相 (NH2) 类似,但由于存在仲胺(0.98-1.05 毫当量/克),所以容量更大
  • 当进行食品中的多残留杀虫剂分析时,其强亲和性和高容量可用于去除脂肪酸、有机酸和一些极性色素及糖类
  • 该产品可降低食品气相色谱分析过程中出现的基质增强效应的影响
  • 通过 GC-FID 和 GC-MS 测试其出色的净化效果
  • 配体的双齿性质可用于螯合
應用
Supelclean PSA SPE散装填料可以用作固相分散萃取吸附剂,可通过单流进样多换向系统/固体表面荧光光谱法分析苹果和梨中的二苯胺。
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
respiratory tract irritation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Veronica Padula et al.
Marine pollution bulletin, 158, 111435-111435 (2020-08-06)
Phthalates, plastic-derived contaminants, are of increasing global concern. This study quantified phthalates in seabirds collected across >1700 km of the Aleutian Islands, Alaska, and contributes to a body of knowledge on plastic contaminants in marine wildlife. We measured six phthalate congeners
Rapid determination of diphenylamine residues in apples and pears with a single multicommuted fluorometric optosensor
Garcia-Reyes FJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(26), 9874-9878 (2005)
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
固相萃取技术可为色谱分析纯化样品,改善数据质量并保护分析色谱柱。