物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
Agency
suitable for ISO 25101
产品线
Supelclean™
特点
endcapped
组成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 30 ea
标记范围
17% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
基质活性基团
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
PFAS testing
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
- 多点键合,十八烷基 (17%C)(封端)
- 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
- 更高的 17%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
- 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
- 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持