材料
polypropylene tube
產品線
Supelclean™
成份
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質活性組
aminopropyl phase
carbon phase
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品基质相容性:有机或含水溶液
- 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 LC-NH2(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
- 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
- ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
- Supelclean LC-NH2 为氨丙基相,可保留食品基质中普遍存在的脂肪酸、有机酸以及一些极性色素和糖类
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
相关内容
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,主要用于置换样品基质、浓缩分析物、去除干扰成分和污染物,以改善数据结果、保护分析色谱柱。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.