主要文件
52577-U
Supelco
Supelclean SAX/PSA 固相萃取管
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE), volume 6 mL, pk of 30
别名:
Mix-Mode Amine SPE小柱管,6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
PE frit
polypropylene hardware
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed A, 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
PSA phase
SAX phase
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:正相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean SAX(上层)和 PSA(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • Supelclean SAX 为季胺,Cl- 反离子。
  • Supelclean PSA 是乙二胺-N-丙基相,同时含有伯胺和仲胺。
  • 当进行食品中的多残留杀虫剂分析时,非常适用于去除基质组分(脂肪酸、有机酸、极性色素和一些糖类)
  • 符合针对 GC-ITMS 分析通过固相萃取从食品中去除基质干扰和杀虫剂增强的 Luke II 方法
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system, respiratory tract irritation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.