Merck
505013
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
標籤範圍
11% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
表面覆盖率
2.6 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical base material
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
180 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Discovery® RP-AmideC16 HPLC 色谱柱由高纯度 C16-二氧化硅组成的固定相组成,其包括与丙烯基团连接在二氧化硅表面上的极性嵌入酰胺官能团。
應用
Discovery RP-AmideC16 HPLC 色谱柱可用于分离:
  • 在通过高效液相色谱 - 二极管阵列检测(HPLC-DAD)测定时,诸如 closantel、左旋咪唑和阿扎康唑等药物中的杂质。
  • 使用 LC 结合荧光检测(FLD)测定食品样品中的维生素 B6 化合物。
  • 利用高效液相色谱法(紫外线检测)鉴定香豌豆属红豆杉属成熟种子中的维生素 C 和其他脂溶性维生素。
  • 在使用 HPLC 结合光电二极管阵列(PDA)检测器测定期间,齐多夫定与静脉内液体混合物中的其他药物组合。
Discovery® RP-AmideC16 HPLC 色谱柱可用于分离:
  • 山茶花中的酚类化合物、嘌呤生物碱和茶氨酸,通过配备光电二极管阵列检测器(PDA)的高效液相色谱(HPLC)。
  • 使用 HPLC 结合计算机辅助筛选和 Plackett−Burman 实验设计的专有药物化合物。
  • 通过 LC 与主成分分析(PCA)的亲水性碱。
  • 通过 HPLC 配备紫外(UV)光谱检测的 2,4-二硝基苯腙衍生物。
特點和優勢
  • 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度
  • 与 C18 柱相比具有独特的选择性
  • 柱效高,峰形良好
  • 疏水性比 C18 柱弱
  • 可兼容 100% 的含水流动相
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Strategy for developing and optimizing liquid chromatography methods in pharmaceutical development using computer-assisted screening and Plackett-Burman experimental design
Li W and Rasmussen HT
Journal of Chromatography A, 1016(2), 165-180 (2003)
HPLC separations of zidovudine and selected pharmaceuticals using a hexadecylsilane amide column.
Caufield WV and Stewart JT
Chromatographia, 54(9-10), 561-568 (2001)
An improved HPLC method for simultaneous determination of phenolic compounds, purine alkaloids and theanine in Camellia species
Peng L, et al.
J. Food Compos. Anal., 21(7), 559-563 (2008)
Determination of vitamin B6 compounds in foods using liquid chromatography with post-column derivatization fluorescence detection.
Vinas P, et al.
Chromatographia, 59(5-6), 381-386 (2004)
Selection of reversed-phase liquid chromatographic columns with diverse selectivity towards the potential separation of impurities in drugs.
Van Gyseghem E, et al.
Journal of Chromatography A, 1042(1-2), 69-80 (2004)