包装
ampule of 1 mL
浓度
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
相容性
use to QA hydrophobic reversed phase columns
包装形式
multi-component solution
储存温度
room temp
分析物
说明
Uracil 7 μg/L
Acetophenone 7 μg/L
Benzene 750 μg/L
Toluene 775 μg/L
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup