主要文件
1.06267
Supelco
乙酸钠 三水合物
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
醋酸 钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa · 3H2O
CAS号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
204-823-8
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
表单
solid
自燃温度
1112 °F
607 °C
效能
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
缺失
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH值(酸碱度)
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
转变温度
flash point >250 °C (anhydrous substance)
溶解性
613 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
紫外吸收
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • 将亲和配体直接固定在裸氧化铁纳米颗粒上可实现抗体的高效磁分离:重点介绍了三水乙酸钠在生物工程中的作用,特别是在增强生物分离应用的磁性纳米颗粒性能方面(Zimmermann I, Berensmeier S, 2024)。
  • 从柠檬(尤力克柠檬)果皮中提取的果胶组分的理化性质和抗氧化性能:详细介绍了三水乙酸钠在生物活性化合物提取和分析中的应用,证实了其在食品科学和营养保健应用中的重要作用(Su Z, Li G, 2024)。
其他说明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
联系
替代品:SX0255; SX0255-1;SX0255-3; SX0255-20
分析说明
含量(高氯酸滴定):99.0-101.0%
含量(高氯酸滴定,以干燥物质计算):99.0 - 101.0 %
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005 %
pH 值(5 %;水):7.5 - 9.0 C
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005%
钙和镁(以Ca计): ≤ 0.005%
可还原高锰酸盐的物质:通过测试
还原性物质: ≤ 0.005 %
干燥失重 (130 °C):39.0-40.5%
紫外吸收(254  nm;1  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.02
紫外吸收(280 nm; 1 mol/l; 1 cm;水): ≤ 0.01
紫外吸收(350  nm;1  mol/l;1  cm;水): ≤ 0.01
符合 ACS、ISO、Reag.Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1