主要文件
565325-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
RP-Amide反相色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L60
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
标记范围
19.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
450 m2/g
表面覆盖度
2.7 μmol/m2
杂质
<5 ppm metals
基质
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH范围
2-8
应用
environmental
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ascentis 系列色谱柱是 Supelco 科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100Å,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。
Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是新一代超低流失、嵌入极性基团 (EPG) 的键合相,该键合相可提供与常规C18不同的选择性,并提高极性化合物 HPLC 和 LC-MS 分析的分离度。Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是嵌入极性基团 HPLC 键合相的首选。
应用
  • A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: 本研究介绍了一种经过验证的超高效液相色谱 (UHPLC) 方法,该方法采用 RP-Amide 熔融核色谱柱定量测定生咖啡提取物中的咖啡酰奎宁和二咖啡酰奎宁酸。该方法表现出极好的精度、准确度和灵敏度,因而成为分析复杂基质中这些生物活性化合物的宝贵工具。该研究重点介绍了 Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱在提高分析化学应用中色谱分离度和效率方面的实用性 (Fibigr et al., 2018)。
特点和优势
  • 对极性化合物具有良好的保留性能和峰形
  • 100% 水兼容
  • 超低流失,与 LC-MS 兼容
  • 独特的选择性
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express