主要文件
505099
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
Discovery® 反相酰胺 C16 Supelguard 保护柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Agency
suitable for USP L60
质量水平
描述
Supelguard Cartridge
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
孔径
180 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard 小柱[粒径5 μm,L×I.D. 2 cm×4 mm]含Discovery®填料,填料装在 2 cm不锈钢主体中,用聚醚醚酮(PEEK)封装的不锈钢筛板(孔隙度2 μm)封闭。Supelguard套件(含一个小柱,一个独立支架,管路以及2个螺母和卡套)可使其与任何分析柱一起使用。直连保护小柱支架可将Supelguard小柱直接连接至Supelco分析色谱柱。3.0 mm小柱每包仅含两支,请单独购买独立或模块化支架。低容量3.0 mm ID小柱适用于保护分析色谱柱,含3 μm颗粒。
包装
适用于 4.0mm 内径和 4.6mm 内径的分析柱。
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想LiChropur试剂
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in