主要文件
27073-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
别名:
Amber Glass Storage Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
amber glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
23 mm × 85 mm × 18 mm
体积
22 mL
配件
thread for 20-400
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)