Merck
R7644
Sigma-Aldrich
转录 RNA 分子量标记 0.28-6.6 kb
for RNA electrophoresis
别名:
0.28-6.6 kb 转录 RNA 分子量标准, 用于RNA电泳的转录 RNA 分子量标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105337
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
品質等級
形狀
liquid
用途
25 uses
適合性
suitable for electrophoresis (RNA)
儲存溫度
−70°C
一般說明
Sigma 的转录 RNA 分子量标准(0.28 – 6.6 kb)含有 9 个 RNA 转录本,范围为 281-10,000 个碱基。应使用凝胶上样缓冲液稀释 3 μl RNA 分子量标准,然后在琼脂糖凝胶上的单个泳道中进行上样。
應用
转录 RNA分子量标准 0.28-6.6 kb 适用于作为甲醛琼脂糖凝胶电泳的RNA分子量标准。它还适用于使用天然或变性琼脂糖凝胶电泳测定小RNA的大小。
成分
Sigma的转录RNA分子量标记物(0.28-6.6kb)保存于含有10mM Tris-HCl(pH8.0)和1.0mM EDTA的凝胶上样溶液中。
其他說明
含有9种RNA转录物(281-6,583个碱基)的混合物
为实现最佳分辨率,建议采用的琼脂糖凝胶浓度为1.0%。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Detection of two mRNA species at single-cell resolution by double-fluorescence in situ hybridization.
Pinaud R, et al.
Nature Protocols, 3, 1370-1379 (2008)
Characterization of M116. 1p, a murine cytomegalovirus protein required for efficient infection of mononuclear phagocytes
Ruzic T, et al.
Journal of Virology, 96(2), e00876-e00821 (2022)
商品
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
选择适合的标记物和分子量标准,用于测定电泳分离样品的核酸大小。通过琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶检测DNA、RNA和PCR生成片段的大小。
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。
实验方案
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。